Learn More
Invitrogen™ Solution d’imagerie de cellules vivantes
Description
L’imagerie de cellules vivantes peut être difficile. Non seulement la coloration doit être optimisée pour la lecture d’essais biologiques particuliers, la compatibilité spectrale et le niveau du rapport signal-bruit, mais l’imagerie de cellules vivantes de processus dynamiques et de physiologie cellulaire exige une observation en direct sur la durée. Le choix du milieu de culture est particulièrement important pour l’imagerie et les expériences à intervalles dans lesquelles les cellules sont exposées à des conditions ambiantes pour de plus longues périodes. Pour des résultats fiables, il est essentiel que les cellules soient saines et maintenues aussi près que possible de la température, du pH, de la teneur en oxygène et autres conditions physiologiques. Si les cellules s’avèrent ne pas être saines, elles ne doivent pas être utilisées pour l’imagerie.
- C’est une solution physiologique transparente, tamponnée d’HEPES avec un pH de 7,4 qui maintient les cellules saines pour une durée maximale de 4 heures à température et atmosphère ambiantes
- Solution adaptée aux applications d’imagerie par fluorescence cellulaire en phase
- Capacité du tampon étendue par rapport aux autres milieux pour une meilleure viabilité cellulaire
- Développé spécifiquement pour les applications d’imagerie cellulaire en direct : fournit une clarté d’image, un rapport signal-bruit et une viabilité cellulaire considérablement améliorés par rapport aux milieux standard
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), préparation d’échantillon d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | Solution d’imagerie de cellules vivantes |
| Gamme de produits | Molecular Probes |
| Type de réactif | Tampon d’imagerie physiologique |
| Contenu et stockage | Conserver à ≤25°C |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |