Learn More
Invitrogen™ Rhodamine B 1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium (rhodamine DHPE) Lissamine™
Avec des maxima d’excitation / émission d’environ 560 / 580 nm
Marque:  Invitrogen™ L1392
278.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11564956
  • 367.00€ / 5mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le phospholipide, rhodamine DHPE, est marqué sur le groupe de têtes avec le fluorophore de rhodamine B rouge fluorescent.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, membranes (générales) & lipides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 mg
Solid
Lissamine™