Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Green Phospholipidosis Detection Reagent (1000X), for cellular imaging
Détection facile par microscopie par fluorescence
Marque: Invitrogen™ H34350
342.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le réactif de détection de phospholipidose vert LipidTOX pour HCS a été développé pour caractériser les effets potentiellement toxiques de composés sur le métabolisme des lipides dans des lignées de cellules de mammifères. Ce réactif est facilement détecté par microscopie par fluorescence ou par un lecteur HCS équipé de filtres qui peuvent détecter des maxima d’excitation/émission d’environ 495/525 nm. Les réactifs de détection de la phospholipidose LipidTOX n’affectent pas la croissance normale des cellules et la coloration observée après incubation dans les cellules vivantes est maintenue après la fixation du formaldéhyde. Cette sonde est compatible avec les colorants de lipides neutres HCS LipidTOX.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, criblage à haut contenu (HCS)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Instrument à grande capacité | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
LipidTOX™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Réactif de détection des phospholipides | |
Plaque 96 puits | |
Each |