Learn More
Invitrogen™ Coloration lipidique neutre verte LipidTOX™ HCS, pour l’imagerie cellulaire
Code produit. 10343673
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10343673
Marque: Invitrogen™ H34475
Edge
Affinité élevée pour les gouttelettes de lipides neutres
L’accumulation intracellulaire de lipides neutres, la stéatose, est souvent déclenchée par des médicaments qui affectent le métabolisme d’acides gras et/ou de lipides neutres. Le colorant de lipides neutres vert LipidTOX pour HCS a été développé pour caractériser les effets potentiellement toxiques de composés sur le métabolisme des lipides dans des lignées de cellules de mammifères. Le colorant de lipides neutres LipidTOX possède une affinité extrêmement élevée pour les gouttelettes de lipides neutres et peut être détecté par microscopie par fluorescence ou par un lecteur HCS. Cette sonde est compatible avec les réactifs de détection de phospholipidose LipidTOX pour HCS. Les colorants de lipides neutres LipidTOX pour HCS peuvent également être utilisés pour surveiller la formation et la différentiation d’adipocytes, un processus appelé adipogenèse.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, analyse à haute densité (HCS)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (équipement) Instrument à grande capacité
Quantité 1 de chaque
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits LipidTOX
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration des lipides
SubCellular Localization Lipides & membranes cellulaires, Lipids