Learn More
Invitrogen™ Kit de peroxydation lipidique Image-iT™, pour l’analyse des cellules vivantes
Code produit. 12877552
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12877552
Marque: Invitrogen™ C10445
Includes
Cinq flacons à usage unique contenant suffisamment de réactif total pour cinq plaques à 96 puits ou 100 lamelles couvre-objet et de l’hydroperoxyde de cumène en témoin positif.
Permet de détecter la peroxydation des lipides dans les cellules vivantes par oxydation du réactif BODIPY™ 581/591 C11
Ce kit se localise aux membranes dans toutes les cellules vivantes et lors de l’oxydation par des hydroperoxydes lipidiques, affiche un décalage de l’émission de fluorescence maximale d’environ 590 nm à environ 510 nm. La fluorescence des cellules vivantes passe du rouge au vert, fournissant une indication ratiométrique de la peroxydation lipidique compatible avec la microscopie à haute densité et traditionnelle, ainsi que la cytométrie en flux.
  • Inclut l’hydroperoxyde de cumène comme composé témoin positif pour induire la peroxydation des lipides dans les cellules
  • Le réactif est fourni en tant que solution DMSO stable et prête à l’emploi avec un protocole simple compatible avec les flux de travaux standard en microscopie par fluorescence
  • Forme : Congelé
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération cellulaire et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, analyse cytométrique en flux, tests de viabilité et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires, sélection de gènes à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Format Congelé
Quantité 1 kit
Gamme de produits Image-iT
Type de produit Lipid Sensor Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Image-iT Lipid Peroxidation Kit, for live cell analysis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cumene hydroperoxide, Dimethyl sulfoxide