Learn More
Invitrogen™ Séquence activatrice de signal image-IT™ FX
Code produit. 11584896
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit. 11584896
Marque: Invitrogen™ I36933
Edge
S’applique directement sur les lames ou lamelles contenant des échantillons cellulaires ou tissulaires fixes et perméabilisés avant une coloration par sondes fluorescentes.
Lorsque la séquence activatrice de signal Image-iT FX est utilisée, une fluorescence non spécifique (bruit de fond) couramment observée avec l’application de conjugués fluorescents de streptavidine, d’IgG de chèvre anti-souris ou anti-lapin est en grande partie éliminée.
  • Protocole facile—activateur à appliquer à partir d’une solution prête à l’emploi dans un flacon compte-gouttes
  • Efficace avec de nombreux marquages fluorescents
  • Économique—fournit suffisamment pour 50 lamelles standard
  • Compatible avec les autres étapes de blocage du protocole d’immunocoloration
  • Réduit les liaisons non spécifiques des colorants et des tissus
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), récupération d’épitopes d’immunofluorescence, blocage et extinction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Image-iT
Type de produit Séquence activatrice de signal FX
Quantité 10 mL
Type de solution Séquence activatrice de signal