Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, unlabeled
Bactéries et levures non marquées, tuées par les produits chimiques ou la chaleur dans une variété de tailles, de formes et d’antigénités naturelles
Marque: Invitrogen™ S2859
145.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utiles dans les dosages de phagocytose, à la fois comme contrôles et pour le marquage personnalisé avec des colorants réactifs
- Marquage (Ex/Em) : Non marqué
- Particule : S. aureus (souche de bois, sans protéine A)
- Fourni sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 108 particulesS. aureus par mg de solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg de solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux des processus cellulaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C). | |
Microscope à fluorescence | |
Non conjugué(e) | |
BioParticles™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Bioparticule non marquée | |
Poudre lyophilisée | |
100 mg | |
S. aureus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.