Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant with DAPI
Protection des colorants fluorescents contre la décoloration (photoblanchiment) lors d’expériences de microscopie par fluorescence
73.25€ - 337.00€
Spécification
Contenu et stockage | Le stockage à température ambiante est recommandé, mais il peut également être conservé congelé (-5 à -30°C). Conserver à l’abri de la lumière. |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Microscope |
Gamme de produits | SlowFade™ |
Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
Type de solution | Solution anti-atténuation |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11520686
|
Invitrogen™
S36939 |
5 x 2 ml |
337.00€
10mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15457351
|
Invitrogen™
S36942 |
2 mL |
73.25€
2mL |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11510686
|
Invitrogen™
S36938 |
10 mL |
311.00€
10mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Milieu de montage liquide à base de glycérol appliqué directement sur des échantillons de cellules ou de tissus marqués par fluorescence sur des lames de microscope, le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold ne nécessite aucun mélange ni durcissement, ce qui le rend idéal pour une visualisation immédiate de l’échantillon. Prêt à l’emploi—il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Diamond. Disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI.
- Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
- Liquide prêt à l’emploi, idéal pour une visualisation immédiate des échantillons
- Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs semaines
- Préserve la puissance du signal—, peu ou pas dʼabsorption
- Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
- Bénéficiez dʼune protection contre le photoblanchiment sans absorption
- Affichage immédiat avec protection maximale du signal
- Résolution améliorée dans les sections épaisses
Déconseillé pour le montage d’échantillons contenant des protéines fluorescentes, telles que la GFP
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le stockage à température ambiante est recommandé, mais il peut également être conservé congelé (-5 à -30°C). Conserver à l’abri de la lumière. | |
SlowFade™ | |
Solution anti-atténuation | |
DAPI | |
Liquid |
Microscope | |
Milieu de montage anti-atténuation | |
Emballage moins dangereux et durable | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.