Learn More
Invitrogen™ Kit Antifade Molecular Probes™ SlowFade
Code produit. 10368492
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Code produit. 10368492
Marque: Invitrogen™ S2828
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection des colorants contre la décoloration (photoblanchiment) lors d’expériences de microscopie par fluorescence
  • Contient deux formulations du réactif anti-atténuation SlowFade™ : une formulation aqueuse dans un tampon et une formulation aqueuse contenant 50 % de glycérol
  • Les deux formulations réduisent le taux de photoblanchiment de la fluorescéine à presque zéro et sont utiles pour les mesures quantitatives
  • Le milieu de montage à base de glycérol est idéal pour la visualisation immédiate des échantillons
  • Contient un piège à oxygène 1,4-diaza bicyclo (2.2.2) octane (DABCO)
  • Amélioration de la stabilité du signal pour la fluorescéine
  • Peut prolonger l’émission de fluorescence utile de la fluorescéine plus de 50 fois et peut préserver le signal dans les supports cellulaires et tissulaires pendant deux ans maximum
  • Atténue considérablement la fluorescence initiale de la fluorescéine et atténue presque complètement celle des fluorophores Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405 et Cascade Blue™
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 kit