Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, fluorescein conjugate
La fluorescence des conjugués de colorants est uniformément intense sur la gamme de pH allant de 3 à 10.
Marque: Invitrogen™ E2861
273.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conjugués marqués de façon covalente avec différents fluorophores (un soin particulier a été pris pour éliminer le colorant libre après conjugaison)
- Fourni sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 108 particulesE. coli ou S. aureus par mg solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de votre choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
- La fluorescence des conjugués qui sont liés à la surface de la cellule (mais non internalisés) peut être éteinte par du bromure d’éthidium, du bleu de trypan ou d’autres extincteurs
- En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents peuvent être efficaces en tant que références d’étalonnage par cytométrie en flux lors du tri des bactéries et des mutants de levures
- Les petites particules peuvent également être des références utiles pour les études sur la diffusion de la lumière car leurs tailles et leurs formes diffèrent de façon caractéristique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence | |
FITC (fluorescéine) | |
3 à 10 | |
10 mg | |
E. coli |
Fluorescence | |
Conjugué E. coli | |
Solide | |
BioParticles™ | |
Température ambiante |