Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
500 μg
Conditionnement:
500µg
Description
- Mesure par microphotométrie, imagerie ou cytométrie en flux lors d’une utilisation avec un indicateur de calcium à fluorescence verte à excitation unique
- Forme d’ester d’acétoxyméthyle (AM).
- Utile pour le chargement intracellulaire non invasif.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, dosages cellulaires des seconds messagers, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation des cibles et des pistes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Viabilité et prolifération des cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Fura rouge AM |
| Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
| Gamme de produits | Fura Red |
| Quantité | 10 x 50 μg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |