Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Diphosphate, Tetraammonium Salt (FDP)
Incolore et non fluorescent
Marque: Invitrogen™ F2999
539.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le FDP est un substrat incolore et non fluorescent pour les phosphatases alcalines. L’hydrolyse séquentielle médiée par les phosphatases alcalines de ses deux substituants de phosphate produit un monophosphate de fluorescéine faiblement fluorescent suivi d’une fluorescéine fortement fluorescente (excitation/émission d’env. 490/514 nm).
Dosages de phosphatases alcalines, analyse cellulaire, découverte et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité des phosphatases, dosages de l’activité des phosphatases, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). | |
Poudre | |
Substrat de phosphatase | |
Phosphatase alcaline, phosphatases tyrosine | |
Fluorimètre, lecteur de microplaques | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
5 mg | |
substrat chimique | |
490⁄514 | |
FITC (fluorescéine) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.