Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #3 (mouse kidney section with Alexa Fluor™ 488 WGA, Alexa Fluor™ 568 Phalloidin, and DAPI)
Préparations cellulaires multi-marquées pour observation par microscopie par fluorescence validées pour immunofluorescence
Marque:  Invitrogen™ F24630
351.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10788283
  • 463.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La lame préparée n°3 FluoCells est idéale pour la démonstration des propriétés de coupe optique de microscope confocal. Chaque lame contient une coupe de cryostat de 16 μm de rein de souris colorée à l’agglutinine de germe de blé Alexa Fluor 488 (W-11261), à la phalloïdine Alexa Fluor 568 (A-12380) et au DAPI (D-1306).
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lame de microscope préparée
Immunofluorescence
1/boîte
Alexa Fluor™, FluoCells™
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Température ambiante