Learn More
Invitrogen™ EZQ™ Protein Quantitation Kit
Click to view available options
Quantité:
2000 dosages
Conditionnement:
1 kit
Description
- Le dosage peut être effectué en présence de détergents, d’urée et d’agent de réduction : repérez simplement 1 μl d’échantillon de protéine sur le papier préparé, colorez avec un colorant fluorescent exclusif et mesurez la fluorescence
- Les échantillons peuvent être quantifiés par comparaison avec la courbe standard
- Microplaque à 96 puits spécialement conçue pour une analyse quantitative facile des échantillons sur un lecteur de microplaques ou un scanner laser pour une polyvalence accrue
Quantification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Doser | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | EZQ |
| Type de produit | Protein Quantitation Assay |
| Suffisant pour | 2000 dosages |
| À utiliser avec (application) | Test d’analyse quantitative des protéines |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Quantité | 2000 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |