Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotin-XX Conjugate (biotin EGF)
Ce facteur de croissance épidermique purifié (EGF) contient une seule molécule biotine-XX sur l’acide aminé N-terminal
Marque: Invitrogen™ E3477
617.12 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La biotine-XX EGF contient un bras espaceur long qui améliore l’affinité de la sonde pour le récepteur EGF et facilite la liaison d’un marqueur comme une molécule de colorant-streptavidine, une molécule de nanocristaux-streptavidine Qdot™ ou une streptavidine conjuguée à une enzyme
- L’EGF marqué a permis aux scientifiques d’étudier les interactions récepteur-membrane, de déterminer la distribution des récepteurs, de calculer les constantes de vitesse pour l’interaction de l’EGF avec son récepteur, et bien plus encore
- Molécule EGF : 53 acides aminés, MW = 6 045 Da
- Nombre de molécules de biotine XX sur chaque molécule d’EGF : 1
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, stress nitro-oxydatif, dérivés réactifs de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C). | |
Solide | |
Biotine & Autres haptènes | |
Glace |
Fluorescence | |
Facteur de croissance | |
20 μg |