Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Protease Assay Kit, red fluorescence, 100-1000 assays
Détecte les métalloprotéases, les protéases à sérine, les protéases acides et les protéases sulfhydryles
Marque: Invitrogen™ E6639
Description
Le kit de dosage de protéase EnzChek, à fluorescence rouge, est un dosage rapide, simple et direct basé sur la fluorescence pour détecter les protéases métallo-, à sérine, acide et sulfhydryle. L’augmentation conjointe de la fluorescence, qui peut être mesurée avec un lecteur de microplaques à fluorescence, est proportionnelle à l’activité de protéase. Ce kit de dosage de protéase EnzChek contient un dérivé de caséine qui a été abondamment marqué avec le colorant rouge fluorescent BODIPY TR-X, ce qui provoque une extinction du colorant fluorescent. L’hydrolyse catalysée par protéase libère les peptides marqués au colorant BODIPY TR-X hautement fluorescents, permettant ainsi la détection quantitative de l’activité de protéase en solution. Le colorant fluorescent rouge BODIPY TR-X possède des spectres d’excitation et d’émission similaires à ceux du fluorophore Texas Red.
- Le mécanisme généralisé permet de mesurer une variété de protéases
- Peut être utilisée pour mesurer en continu la cinétique de la protéase
- Excitation/émission similaire au colorant Texas Red™ (589/617 nm)
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage des protéases | |
Dosage des protéases | |
1 kit | |
Substrat à base de protéines | |
Protéases |
Intensité de fluorescence | |
Lecteur de microplaques à fluorescence | |
EnzChek™ | |
Température ambiante | |
Substrat à base de protéase |