Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Direct Phospholipase C Assay Kit
Description
Includes
1 kit
Ce kit permet de surveiller en continu l’activité phospholipase C (PLC) spécifique à la phosphotidyl choline dans les dosages biochimiques à base de microplaques. Cet essai utilise un substrat fluorogénique sélectif au PCL qui émet une émission vert vif lors du clivage. PC-PLC joue un rôle crucial dans de nombreuses voies de signalisation cellulaire impliquées dans l’apoptose et la survie cellulaire et dans des maladies allant du cancer au HIV1-7. L'essai utilise un glycérophospho-éthanolamine avec une chaîne acyle sn-2 marquée par un colorant comme substrat pour PC-PLC. Clivage du substrat par PC-PLC avant que le phosphate ne libère le diacylglycérol marqué par le colorant, qui produit un signal de fluorescence positif qui peut être mesuré en continu. Le produit de réaction présente une absorption et une émission de fluorescence maximales de 509 nm et 516 nm, respectivement. En utilisant une enzyme purifiée de Bacillus cereus, L'essai peut détecter au minimum 10 mU/ml de PC-PLC au bout d’une heure à température ambiante. Le kit s’est avéré utile pour caractériser l’inhibition du PC-PLC et, étant donné qu’il offre une mesure directe, le potentiel de faux positifs dans une sélection de composés est éliminé.
- Chaque kit fournit suffisamment de réactifs pour 10 microplaques, en utilisant des volumes de 200 μl dans un format de 96 puits
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | 1 kit Conserver à < -20°, à l’abri de la lumière, sous forme desséchée |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de la phospholipase |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Dosage de la phospholipase |
| Type de colorant | BODIPY™ FL |
| Emission | 509 / 516 |
| Type de filtre | Filtre FITC (fluorescéine) |
| Gamme de produits | EnzChek, Molecular Probes |
| Afficher plus |