Learn More
Invitrogen™ DQ™ Ovalbumin - Special Packaging
Description
L’ovalbumine DQ est un substrat fluorogénique pour les protéases. Un important effet d’absorption de la fluorescence est observé lorsque les protéines sont fortement marquées avec des colorants BODIPY. Lors de l’hydrolyse de l’ovalbumine DQ en peptides unicolores marqués par des protéases, cette extinction est libérée, générant des produits fluorescents.
Analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, endocytose, exocytose et phagocytose, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Pleine |
| Gamme de produits | DQ |
| Quantité | 5 x 1 mg |
| Substrat | Substrat à base de protéase |
| Substrate Properties | Substrat à base de protéines |
| Target Enzyme | Protéases |
| Marqueur ou colorant | BODIPY™ FL |
| Type de produit | Études de traitement et de présentation d’antigènes |
| Afficher plus |