Learn More
Invitrogen™ DQ™ Gelatin From Pig Skin, Fluorescein Conjugate - Special Packaging
Description
Notre gélatine DQ est un substrat fluorogénique qui peut être utilisé pour détecter l’activité de la protéase in vitro avec une sensibilité élevée. Ce substrat est constitué de gélatine marquée à la fluorescéine, hautement trempée. Lors de la digestion protéolytique, sa fluorescence lumineuse et verte est révélée et peut être utilisée pour mesurer l’activité enzymatique. L’augmentation de la fluorescence peut être contrôlée par un lecteur de microplaques à fluorescence ou par un fluoromètre.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, chimiotaxie et migration cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase / peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Poudre |
| Gamme de produits | DQ |
| Quantité | 5 x 1 mg |
| Substrat | Substrat à base de protéase |
| Substrate Properties | Substrat à base de protéines |
| Target Enzyme | Métalloprotéinase |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |