Learn More
Invitrogen™ DQ™ Collagen, type I From Bovine Skin, Fluorescein Conjugate
Analogue du substrat naturel
Marque: Invitrogen™ D12060
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Le collagène DQ™ fluorogénique peut être utilisé pour surveiller directement l’activité de la collagénase. Les substrats DQ sont des analogues du substrat naturel qui ont un nombre excessif de colorants fluorescents attachés de sorte que le signal de fluorescence soit presque inexistant. Cette extinction du signal est provoquée par l’étroite proximité des colorants sur le substrat intact. L’hydrolyse enzymatique du substrat entraîne la séparation du colorant, ainsi que la séparation des molécules de coloration l’une de l’autre, et le signal de fluorescence augmente.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, chimiotaxie et migration cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase / peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Lyophilisé | |
1 mg | |
Substrat à base de protéines | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
DQ™ | |
Substrat à base de protéase | |
Métalloprotéinase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.