Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 3000 MW, Anionic
Code produit. 11510296
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 11510296
Marque: Invitrogen™ D3307
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Le couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane produit un dextrane neutre ou anionique
    La réaction utilisée pour produire des dextranes Rhodamine Green™ et Alexa Fluor™ 488 engendre un produit final neutre et anionique ou cationique
    Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
    Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
    Examen des communications intercellulaires (par exemple, dans les jonctions lacunaires, pendant la cicatrisation des plaies et pendant le développement embryonnaire)
    Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique
    Contrôle de l’acidification (certains conjugués de dextrane-colorant sont sensibles au pH)
    Études des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • La plupart des dextranes marqués avec des colorants tétraméthylrhodamine sont essentiellement neutres
  • Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, la procédure exclusive ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes polyanioniques
  • Certaines applications nécessitent que le traceur de dextranes soit traité avec du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde pour une analyse ultérieure
  • pour ces applications, les conjugués de dextranes fixables par lysine de fluorophores ou de biotine
  • Les dextranes possèdent des résidus de lysine liés de manière covalente qui permettent aux traceurs de dextrane d’être conjugués à des biomolécules environnantes par fixation induite par aldéhyde pour une détection ultérieure par des techniques immunohistochimiques et ultrastructurelles
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dextrane
Quantité 10 mg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation/Emission 555/580 nm
Gamme de produits Invitrogen