Learn More
Invitrogen™ Dexamethasone Fluorescein
Étudier le mécanisme d’activation des récepteurs glucocorticoïdes
Marque:  Invitrogen™ D1383
243.20 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11560206
  • 262.00€ / 5mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La dexaméthasone, une hormone stéroïde synthétique, se lie au récepteur glucocorticoïde, produisant un complexe de récepteurs stéroïdiens qui se localise ensuite dans le noyau et régule la transcription génétique. L’analogue fluorescent vert, la dexaméthasone de la fluorescéine doit être utile pour étudier le mécanisme d’activation des récepteurs glucocorticoïdes, bien qu’à un taux plus lent que la dexaméthasone non modifiée.
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 mg
Colorants classiques
Solide
494/519 nm
Température ambiante
C45H45FN2O9S2
Dexaméthasone de fluorescéine
840.98