Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Perfusion Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les joints de chambre de perfusion CoverWell forment” des chambres étanches à joint étanche“ avec des ports à double accès pour que les réactifs puissent être rapidement ajoutés et retirés
- Disponibles en configurations à puits simples ou multiples, ces joints permettent dʼeffectuer plusieurs expériences sur une seule lame de microscope ou sur une seule lamelle
- Les joints résistants à la chaleur peuvent être stérilisés et utilisés pour la culture directe de cellules et de tissus
Applications :
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC&, détection de coloration IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF),& détection de coloration par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | Joint de chambre de perfusion |
| Couleur | Rouge |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Profondeur (métrique) | 0,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | CoverWell |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 1 set |