Learn More
Invitrogen™ EU (5-éthylpyridine)
Description
Détectez la transcription globale d’ARN temporellement et spatialement in vitro et in vivo avec le nucléotide modifié, l’éthynyl uridine. L’approche utilise une détection puissante par chimie clic, une technique simple et robuste en deux étapes. À l’étape une, la biomolécule contenant l’alcyne est administrée à des cellules ou à des animaux et incorporée activement dans l’ARN naissant. La détection utilise la ligature chimiosélective ou une réaction clic entre et un azoture et un alcyne, où la protéine modifiée est détectée avec un colorant correspondant contenant l’azoture ou un haptène à l’aide du kit de tampon de réaction cellulaire Click-iT. Les cellules peuvent être analysées par microscopie par fluorescence, cytométrie en flux ou imagerie et analyse à haut contenu (HCS).
Analyse cellulaire, chimies click, chimie de marquage, marquage métabolique et synthèse de protéines naissantes avec chimie click
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | EU (5-éthylpyridine) |
| Contenu et stockage | Stockage à ≤-20°C |
| Méthode d’étiquetage | Marquage de l’ARN |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Marqueur ou colorant | UE |
| Quantité | 5 mg |
| Gamme de produits | Click-iT, Molecular Probes |