Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire EdU Click-iT™ pour imagerie, colorant Alexa Fluor™ 647
GREENER_CHOICE
Code produit. 10063724
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10063724
Marque: Invitrogen™ C10340
Edge
Includes
Le kit contient suffisamment de matériau pour 50 lamelles 18 x 18.
Fonctionne dès la première fois, chaque fois et en moins de temps
Le kit d’imagerie Click-iT EdU Alexa Fluor 647 est une alternative supérieure aux dosages de prolifération traditionnels ; il est optimisé pour les applications de microscopie par fluorescence. Dans ce dosage, l’EdU analogue à la thymidine modifiée est efficacement incorporé à l’ADN fraîchement synthétisé et il est marqué de façon fluorescente avec le colorant brillant et photostable Alexa Fluor dans une réaction click rapide et hautement spécifique. Ce marquage fluorescent des cellules en prolifération est précis et compatible avec les méthodes d’anticorps en raison du protocole à clic léger. Les méthodes de détection de prolifération les plus précises sont fondées sur l’incorporation et la mesure d’analogues nucléosidiques dans l’ADN nouvellement synthétisé, avec du bromodéoxyuridine (BrdU) qui est un analogue couramment utilisé. L’ADN marqué par le BrdU est quantifié à l’aide d’anticorps anti-BrdU suite à la dénaturation de l’ADN par des méthodes agressives (HCl, chaleur ou enzymes) afin d’exposer les molécules de BrdU. Cette étape est chronophage et difficile à réaliser de façon constante. Le traitement agressif peut également avoir un effet nocif sur l’intégrité et la qualité des échantillons, ce qui complique la co-coloration avec d’autres anticorps.
  • Simple : fonctionne dès la première fois, chaque fois, en moins de temps
  • Efficace : aucune étape de dénaturation ou de traitement agressif requise
  • Résultats riches de contenu : meilleure conservation de la morphologie des cellules, de la structure des antigènes et de l’intégrité de l’ADN
  • Constant : la détection n’est pas dépendante des lots d’anticorps variables
  • Moins de risques
Méthodologie de prolifération supérieure
Le kit d’imagerie Click-iT EdU Alexa Fluor 647 offre une alternative supérieure aux essais de BrdU pour mesurer la prolifération cellulaire. L’EdU (5-éthynyl-2’-déoxyuridine) est un analogue nucléosidique de la thymidine ; il est incorporé à l’ADN au cours de la synthèse de l’ADN active. Avec le kit Click-iT EdU, une fixation légère et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection basé sur les petites molécules Click-iT EdU ait accès à l’ADN. Par conséquent, le kit d’imagerie Click-iT EdU n’est pas seulement facile à utiliser, il est aussi plus précis et compatible avec l’analyse des cycles cellulaires et d’autres cibles intra- ou extracellulaires pour des résultats réellement riches en contenu.
L’essai Click-iT peut être utilisé sur les cellules en culture ou in vivo suite à l’administration d’EdU par des méthodes nourricières ou d’injection. L'essai Click-iT peut être utilisé avec le BrdU dans les expériences à impulsion double à l’aide de l’anticorps anti-BrdU (clone MoBu-1) qui ne présente pas de réaction croisée avec l’EdU. La technologie Click-iT est compatible avec l’immunohistochimie, l’immunocytochimie et les colorants fluorescents qui tolèrent la fixation ou qui sont conçus pour le marquage fixe des cellules.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, réplication et réparation d’ADN, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Far-Red
Contenu et stockage Le kit contient suffisamment de matériau pour 50 lamelles 18 x 18. À stocker entre 2°C et 6°C, déshydrater et tenir à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de prolifération
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, microscope à fluorescence, Microscope à fluorescence
Type de produit Kit de prolifération cellulaire
Type de colorant Alexa Fluor™ 647
Emission Proche de l’IR
Format Lame(s)
Concept écologique Moins dangereux
Gamme de produits Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Quantité 1 kit