Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Code produit. 15352644
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1mg
20 x 15 μg
20 x 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Type de colorant:
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker Vert CMFDA
CellTracker bleu CMF2HC
CellTracker orange CMRA
CellTracker™ Bleu CMAC
CellTracker™ Bleu CMHC
CellTracker™ Rouge CMTPX
Colorants BODIPY
ThiolTracker™ Violet
Conditionnement:
1000µg
1mg
300µg
500µg
5mg
Code produit. 15352644
Marque: Invitrogen™ C34565
Colorant fluorescent bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
CellTracker™ Deep Red est un colorant fluorescent bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire. Après le chargement des cellules, le colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationel des mouvements cellulaires. Les spectres d’excitation/émission rouge sombre conviennent parfaitement au multiplexage avec les colorants et protéines fluorescents verts et rouges.
Vous avez besoin d’un spectre d’émission différent ou d’un suivi plus long ? Consultez nos autres produits de suivi de cellules de mammifère.
  • Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
  • Rétention du signal fluorescent de plus de 72 heures (typiquement de trois à six générations)
  • Spectres d’excitation / émission rouges (maxima de 630/650 nm) idéaux pour le multiplexage
  • Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération
    Le colorant fluorescent CellTracker™ Deep Red a été conçu pour passer librement à travers les membranes cellulaires et entrer dans les cellules où il est transformé en un produit de réaction imperméant aux cellules. Le colorant CellTracker™ Deep Red est retenu dans les cellules vivantes sur plusieurs générations. Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population. Le colorant CellTracker™ Deep Red est conçu pour afficher la fluorescence pendant au moins 72 heures. Le colorant démontre des propriétés de suivi idéales : il est stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et brillamment fluorescent à un pH physiologique. De plus, les spectres d’émission et d’excitation du colorant CellTracker™ Deep Red sont bien séparés des spectres de GFP (protéine verte fluorescente) et RFP (protéine rouge fluorescente) permettant le multiplexage.
  • Informations sur la commande
    Conditions d’expédition : Température ambiante
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Deep Red
    Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C, dessécher et protéger de la lumière.
    Gamme de longueur d’onde d’excitation 630 nm
    Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
    À utiliser avec (application) Imaging
    Quantité 20 x 15 μg
    Méthode de détection Fluorescence
    Description CellTracker™ Deep Red Dye, 20 x 15 μg
    Émission 660 nm
    Forme Liquide
    Gamme de produits CellTracker
    Type de réactif Composants Cell Tracker
    Type d’étiquette Other Labels or Dyes
    Type de produit Colorant