Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Description
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Après le chargement dans les cellules, le colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationel des mouvements cellulaires
- Les spectres d’excitation / émission bleus (371/464 nm maxima) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants et des protéines fluorescents verts et rouges
- Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
- Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
- Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération.
- Conçus pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméants aux cellules
- Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population
- Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
- Les spectres d’excitation et d’émission sont bien séparés des spectres GFP (protéine verte fluorescente) et RFP (protéine rouge fluorescente)
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi de cellules, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, criblage à haut contenu (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, tests ADME/Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 371 / 464 |
| Type de colorant | CellTracker bleu CMF2HC |
| Quantité | 5 mg |
| Description | CellTracker™ Blue CMF2HC Dye, 5 mg |
| Émission | 464 |
| Forme | Dry Powder |
| Gamme de produits | CellTracker |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Afficher plus |