Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Code produit. 11574237
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1mg
20 x 15 μg
20 x 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Type de colorant:
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker Vert CMFDA
CellTracker bleu CMF2HC
CellTracker orange CMRA
CellTracker™ Bleu CMAC
CellTracker™ Bleu CMHC
CellTracker™ Rouge CMTPX
Colorants BODIPY
ThiolTracker™ Violet
missing translation for 'unitSize'
1000µg
1mg
300µg
500µg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11574237
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ C2111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Colorant fluorescent bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Ce colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationnel des mouvements cellulaires.
  • Les spectres d’excitation / émission bleus (372/470 nm maxima) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants et des protéines fluorescents verts et rouges
  • Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
  • Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
  • Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération.
  • Conçu pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméable aux membranes cellulaires.
  • Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
  • Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi de cellules, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, criblage à haut contenu (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, tests ADME/Tox basés sur la cible
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur Bleu
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 372 nm
Type de colorant CellTracker™ Bleu CMHC
Quantité 5 mg
Description CellTracker™ Blue CMHC Dye, 5 mg
Émission 470 nm
Forme Dry Powder
Gamme de produits CellTracker
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Autres marqueurs ou colorants
Type de produit Colorant
SubCellular Localization Cytoplasm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt