Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Code produit. 11554237
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1mg
20 x 15 μg
20 x 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Type de colorant:
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker Vert CMFDA
CellTracker bleu CMF2HC
CellTracker orange CMRA
CellTracker™ Bleu CMAC
CellTracker™ Bleu CMHC
CellTracker™ Rouge CMTPX
Colorants BODIPY
ThiolTracker™ Violet
Conditionnement:
1000µg
1mg
300µg
500µg
5mg
Code produit. 11554237
Marque: Invitrogen™ C2102
Colorant fluorescent bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Ce colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationnel des mouvements cellulaires.
  • Les spectres d’excitation / émission verts (522/529 nm maximum) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants fluorescents rouges et des protéines
  • Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
  • Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
  • Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération.
  • Conçu pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméable aux membranes cellulaires.
  • Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
  • Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi de cellules, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, criblage à haut contenu (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, tests ADME/Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Green
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 522 nm
Type de colorant Colorants BODIPY
Quantité 5 mg
Description CellTracker™ Green BODIPY™ Dye, 5 mg
Émission 529 nm
Forme Dry Powder
Gamme de produits BODIPY, CellTracker
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Autres marqueurs ou colorants
Type de produit Colorant
SubCellular Localization Cytoplasm