Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Description
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Ce colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationnel des mouvements cellulaires.
- Les spectres d’excitation / émission verts (492/517 nm maximum) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants fluorescents rouges et des protéines
- Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
- Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
- Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération.
- Conçu pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméable aux membranes cellulaires.
- Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
- Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, détection de glutathion, analyse à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection de cellules par immunofluorescence, homéostasie et signalisation ionique, suivi microbien, stress nitro-oxydatif, tests ADME/Tox basés sur la cible, détection du pH.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Green |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 492 nm |
| Type de colorant | CellTracker Vert CMFDA |
| Quantité | 1mg |
| Description | CellTracker™ Green CMFDA Dye, 1 mg |
| Émission | 517 nm |
| Forme | Dry Powder |
| Gamme de produits | CellTracker |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Afficher plus |