Learn More
Invitrogen™ Colorant CM-DiI CellTracker™
Colorant fluorescent rouge bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire
524.00€ - 590.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
Méthode de détection | Fluorescent |
Gamme de produits | CellTracker™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11560166
|
Invitrogen™
C7000 |
20 x 50 μg |
590.00€
1000µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10474562
|
Invitrogen™
C7001 |
1mg |
524.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Après le chargement dans les cellules, le colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationel des mouvements cellulaires
- Les spectres d’excitation / émission de couleur rouge (553/570 nm maxima) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants verts fluorescents et des protéines
- Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
- Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération
- Meilleure solubilité dans l’eau par rapport à la coloration DiI
- Conçus pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméants aux cellules
- Ces colorants sont transférés aux cellules filles, mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
- Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Jaune | |
Microscope à fluorescence | |
CellTracker™ | |
Protéine fluorescente | |
Lipides & membranes cellulaires, Lipids |
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Fluorescent | |
Température ambiante | |
Colorant |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.