Learn More
Invitrogen™ Réactif rouge profond CellROX™, pour la détection du stress oxydatif
Code produit. 12013765
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12013765
Marque: Invitrogen™ C10422
Edge
Includes
5 x 50 μL, solution stabilisée de 2,5 mm dans le DMSO
Sonde optimisée pour détecter le stress oxydatif dans les cellules
Une nouvelle sonde fluorogénique pour mesurer le stress oxydatif cellulaire dans l’imagerie des cellules vivantes et fixées, avec des valeurs maximales d’absorption/émission à ∽644/665 nm. Le colorant cellulaire perméant n’est pas fluorescent à l’état réduit. Il affiche une fluorescence brillante en cas d’oxydation par les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO).
  • Simple protocole à utiliser avec d’autres colorants de cellules vivantes et protéines vertes fluorescentes (GFP)
  • Compatible avec les méthodes d’imagerie par fluorescence de cellules vivantes et de fixation à base de formaldéhyde
  • Volume : 250 μl (liquide)
  • Catégorie d’excitation : Visible
Spécifique au substrat
  • Le réactif CellROXDeep Red est un nouveau colorant cellulaire perméant avec des valeurs maximales d’absorption / émission d’environ 644/665 nm
  • Le réactif CellROXDeep Red n’est pas fluorescent à l’état réduit. Il devient fluorescent en cas d’oxydation par les dérivés réactifs de l’oxygène avec des valeurs maximales d’émission de 665 nm mesurables par l’imagerie de fluorescence, l’imagerie à haute densité, les lecteurs de plaques fluorescentes ou la cytométrie en flux
Détection du stress oxydatif avec le réactif CellROXDeep Red
  • Les résultats du stress oxydatif proviennent d’un déséquilibre entre les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) et la capacité des cellules à les neutraliser.
  • Les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) jouent un rôle important dans la progression de plusieurs maladies, dont l’inflammation, l’athérosclérose, le vieillissement et les troubles dégénératifs liés à l’âge
  • Le réactif CellROXDeep Red détecte le stress oxydatif dans les cellules en réagissant aux DRO pour devenir brillamment fluorescent
Protocole simple et fiable
  • Le protocole utilisant ce réactif est simple. Le signal de fluorescence brillante rouge foncé est compatible avec d’autres colorants de cellules vivantes et les protéines vertes fluorescentes, ce qui le rend utile dans des dosages par fluorescence multiplexes pour mesurer plusieurs phénomènes cellulaires, dont les paramètres relatifs à la cytotoxicité et la mort cellulaire
  • Contrairement à de nombreux autres capteurs de DRO, comme le H2DCFDA, le signal de CellROXDeep Red est retenu après fixation du formaldéhyde à des fins de flexibilité avec un dosage et des flux de travail améliorés, contrairement à ceux des colorants classiques pour la détection des DRO
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, analyse à haute densité (HCS), stress nitro-oxydatif, dérivés réactifs de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Far-Red
Format Liquide
Quantité 250 μlitres
Contenu et stockage Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate.
À utiliser avec (équipement) Imaging, HCS, Cytometer
Concentration 2.5 mM stabilized solution in DMSO
Méthode de détection Live Cell Imaging
Excitation/Emission 644/665 nm
Indicator Oxidative stress
Gamme de produits CellROX