Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Lysosomes-GFP, BacMam 2.0
Fournit une méthode facile pour marquer les lysosomes avec une protéine fluorescente verte dans des cellules vivantes
Marque:  Invitrogen™ C10507
Code produit. 12616197
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cette construction prête à l’emploi est transduite / transfectée dans les cellules à l’aide de la technologie BacMam 2.0, où elle exprime les GFP fusionnées à la Lamp1 (protéine de membrane lysosomale associée 1). Vous pouvez observer le comportement des lysosomes-GFP dans les cellules vivantes à l’aide d’un système d’imagerie de fluorescence et d’un ensemble de filtres FITC/GFP standard. Étudiez la coloration des lysosomes, qui ne dépend pas du pH de l’organelle ou d’un autre paramètre, qui peut être différent d’un type de cellule à l’autre. En outre, vous pouvez co-transduire / transfecter plusieurs réactifs CellLight et marquer des cellules vivantes avec plusieurs colorants de suivi ou de traçage afin d’observer des processus cellulaires dynamiques. Les cellules exprimant les constructions CellLight peuvent également être fixées avec du formaldéhyde pour le multiplexage avec des anticorps à l’aide de techniques immunocytochimiques.
Technologie BacMam
Les lysosomes-GFP CellLight, BacMam 2.0, sont une construction de fusion de Lamp1 (protéine de membrane lysosomale associée 1) et de l’emGFP, fournissant un ciblage précis et spécifique des lysosomes-GFP cellulaires. Cette construction de fusion est conditionnée dans le virus d’insecte baculovirus, qui ne se réplique pas dans les cellules humaines et qui est désigné comme pouvant être utilisé en toute sécurité dans la plupart des laboratoires appliquant le niveau de sécurité biologique (BSL) 1. La technologie BacMam garantit que la plupart des types de cellules de mammifères sont transduits / transfectés avec une haute efficacité et une toxicité minimale. Cette transfection transitoire peut être détectée après une incubation d’une nuit, et ce pendant cinq jours maximum / suffisamment de temps pour réaliser la plupart des analyses cellulaires dynamiques. Comme toute technique de transfection / transduction, la méthode BacMam ne transfecte / transduit pas toutes les cellules avec la même efficacité, ce qui la rend peu adaptée à des études de population cellulaire ou à une imagerie / numération automatisée. Les réactifs CellLight conviennent parfaitement aux expériences où la colocalisation cellulaire ou infracellulaire est nécessaire, ou aux études de la fonction cellulaire qui requièrent une résolution spéciale.
  • Très efficace : jusqu’à 90 % de transduction d’un large éventail de lignées cellulaires de mammifères, notamment des cellules primaires, des cellules souches et des neurones
  • Rapide et pratique : ajoutez simplement le réactif CellLight aux cellules, laissez incuber pendant la nuit et imagez et/ou stockez les cellules congelées et prêtes pour essai pour une utilisation ultérieure
  • Moins toxique : les réactifs CellLight sont non réplicatifs dans les cellules de mammifères et conviennent à la manipulation de niveau de sécurité biologique (BSL) 1
  • Flexible : effectuez la cotransduction de plusieurs réactifs BacMam pour des expériences multiplexes ou des études de colocalisation ; contrôlez rigoureusement les niveaux d’expression simplement en variant la dose
  • Faisceaux laser du cytomètre en flux : 488
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, cytosquelette, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), coloration par immunofluorescence et détection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
488 / 510
Cytomètre à focalisation acoustique Attune™, Microscope confocal, système d’imagerie cellulaire Floid™, microscope à fluorescence
Fluorescence
Visible
CellLight™
Imagerie in vivo, intensité de fluorescence
Sonde lysosomale
Conserver entre 2°C et 6°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
GFP (EmGFP)
100 μl
Baculovirus (BacMam System)
Liquide
Glace humide
Protéine fluorescente
Lysosomes
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.