Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Late Endosomes-GFP, BacMam 2.0
Permet de marquer facilement les endosomes tardifs avec une protéine fluorescente verte dans des cellules vivantes
Marque: Invitrogen™ C10588
398.64 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cette construction prête à l’emploi est transfectée dans des cellules à l’aide de la technologie BacMam 2.0, où elle exprime les GFP fusionnées aux Rab7a. Vous pouvez observer le comportement des endosomes tardifs-GFP dans des cellules vivantes indépendamment du pH des organites et marquer avec plusieurs colorants de suivi ou de traçage pour visualiser des processus cellulaires dynamiques.
Les cellules exprimant les constructions CellLight peuvent également être fixées avec du formaldéhyde pour une imagerie multiplexée à l’aide de techniques immunocytochimiques.
Technologie BacMam
CellLight Late Endosomes-GFP, BacMam 2.0, est une construction de fusion de Rab7a et de l’emGFP, fournissant un ciblage précis et spécifique des endosomes tardifs-GFP cellulaires. Cette construction de fusion est conditionnée dans le virus d’insecte baculovirus, qui ne se réplique pas dans les cellules humaines et qui est désigné comme pouvant être utilisé en toute sécurité dans la plupart des laboratoires appliquant le niveau de sécurité biologique (BSL) 1. La technologie BacMam garantit que la plupart des types de cellules de mammifères sont transduits / transfectés avec une haute efficacité et une toxicité minimale. Cette transfection transitoire peut être détectée après une incubation d’une nuit, et ce pendant cinq jours maximum, ce qui offre suffisamment de temps pour réaliser la plupart des analyses cellulaires dynamiques. Comme toute technique de transfection / transduction, la méthode BacMam ne transfecte / transduit pas toutes les cellules avec la même efficacité, ce qui la rend peu adaptée à des études de population cellulaire ou à une imagerie / numération automatisée. Les réactifs CellLight conviennent parfaitement aux expériences où la colocalisation cellulaire ou infracellulaire est nécessaire, ou aux études de la fonction cellulaire qui requièrent une résolution spéciale.
- Rapide et pratique : ajoutez simplement le réactif CellLight aux cellules, laissez incuber pendant la nuit et imagez ou stockez les cellules congelées et prêtes pour essai pour une utilisation ultérieure
- Très efficace : jusqu’à 90 % de transduction d’un large éventail de lignées cellulaires de mammifères, notamment des cellules primaires, des cellules souches et des neurones
- Flexible : effectuez la cotransduction de plusieurs réactifs BacMam pour des expériences multiplexes ou des études de colocalisation ; contrôlez rigoureusement les niveaux d’expression simplement en variant la dose
- Moins toxique : les réactifs CellLight sont non réplicatifs dans les cellules de mammifères et conviennent à la manipulation de niveau de sécurité biologique (BSL) 1
Analyse cellulaire, structure cellulaire, tests rapporteurs sur cellules, imagerie cellulaire, endosomes, dosages de protéines fluorescentes (GFP), criblage à haut contenu (HCS), immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), détection et coloration par immunofluorescence, imagerie in vivo
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Vert | |
488⁄510 | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, système d’acquisition de fluorescence | |
Fluorescence | |
Liquide | |
Glace humide | |
Protéine fluorescente | |
Endosomes |
2°C à 6°C et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. | |
GFP (EmGFP) | |
1 flacon | |
Visible | |
CellLight™, Molecular Probes™ | |
Endocytose | |
Endosomes |