Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-5N, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
Description
- Montre une hausse de l’émission de fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible changement de la longueur d’onde
- Essentiellement non fluorescent en l’absence de Ca2+ et l’indicateur de faible affinité présente une constante de dissociation pour le Ca2+ en l’absence de Mg2+ d’environ 14 μM
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Indicateur de calcium |
| Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
| Gamme de produits | Calcium Green |
| Quantité | 500 μg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |