Learn More
Invitrogen™ Calcéine AM, colorants vert et bleu capables de pénétrer dans les cellules
Code produit. 11530146
Click to view available options
Type de produit:
Calcéine AM (solution à 1 mg/ml dans du DMSO sec)
Calcéine bleue, AM
Calcéine verte, AM
Calcéine, AM
Calcéine, haute pureté
Quantité:
1 mL
1 mg
100 mg
20 x 50 μg
Couleur:
Blue
Green
Conditionnement:
1 pièce
1000µg
100mg
1mg
Code produit. 11530146
Marque: Invitrogen™ C481
Edge
This item is not returnable. View return policy
La calcéine AM est un colorant cellulaire perméant qui peut être utilisé pour déterminer la viabilité cellulaire de la plupart des cellules eucaryotes. Dans les cellules vivantes, la calcéine AM non fluorescente est convertie en calcéine fluorescente verte ou bleue, après hydrolyse de l’ester acétoxyméthylique par les estérases intracellulaires.
La calcéine AM est un colorant capable de pénétrer dans les cellules fréquemment utilisé dans la recherche en biologie cellulaire. Elle est dérivée de la calcéine, un colorant fluorescent qui présente une fluorescence vert vif lorsqu’il se lie aux ions calcium libres intracellulaires. La calcéine AM est un composé non fluorescent qui peut pénétrer dans la membrane cellulaire en raison de ses propriétés lipophiles. Une fois à l’intérieur de la cellule, elle est clivée par les estérases intracellulaires, produisant une molécule de calcéine fluorescente. Cette conversion permet de conserver le colorant dans le cytoplasme ; les cellules en apoptose et les cellules mortes dont les membranes sont compromises ne retiennent pas la calcéine.
  • Le fluorophore vert polyvalent est un imperméable cellulaire et est couramment utilisé pour le traçage cellulaire et pour les études d’endocytose et de jonctions lacunaires
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage et viabilité des cellules, comptage, viabilité et cryopréservation des cellules, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité, prolifération et fonction des cellules, imagerie cellulaire, essais de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, Découverte et développement de médicaments, endocytose, exocytose et phagocytose, dépistage cellulaire général, criblage à haut contenu (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, homéostasie et signalisation ioniques, suivi microbien, tests ADME/tox basés sur la cible, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Couleur Green
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (application) Traçage cellulaire, Traceur cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Calcéine, haute pureté
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 517 nm
Excitation Wavelength Range 494 nm
Quantité 100 mg
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire