Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Green (BODIPY™ FL Glibenclamide), for live-cell imaging
Description
Le colorant vert ER-Tracker est un colorant pour cellules vivantes perméant dans les cellules, extrêmement sélectif pour le réticulum endoplasmique (ER) qui, lorsqu’il est coloré à l’aide du protocole fourni, présente un schéma de coloration partiellement retenu après fixation au formaldéhyde. Ce colorant se compose du colorant vert fluorescent BODIPY FL et de glibenclamide. Le glibenclamide (ou glyburide) se lie aux récepteurs de sulphonylurée des canaux K+ sensibles à l’ATP qui sont importants sur l’ER ; l’activité pharmacologique du glibenclamide pourrait potentiellement affecter le fonctionnement de l’ER. L’expression variable des récepteurs de sulphonylurée dans quelques types de cellules spécialisées peut aboutir au non marquage de l’ER.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, imagerie cellulaire, réticulum endoplasmique (RE), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 100 μg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | BODIPY, ER-Tracker |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | BODIPY Dyes |
| Type de produit | Colorant |
| SubCellular Localization | Réticulum endoplasmique |