Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 505/515 (4,4-difluoro-1,3,5,7-tétraméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène)
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Grâce à son absorption à grande longueur d’onde et sa fluorescence, BODIPY 505 / 515 peut être utilisé en tant que coloration pour les lipides neutres et en tant que traceur pour l’huile et autres lipides non polaires.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | BODIPY |
| Type d’étiquette | Colorants BODIPY |
| Formule moléculaire | C13H15BF2N2 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Acide gras |
| Excitation / émission | 502/510 nm |
| Poids moléculaire | 248.08 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto