missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Amplex™ Red Uric Acid/Uricase Assay Kit

Code produit. 10544233
Click to view available options
Quantité:
400 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10544233

Marque: Invitrogen™ A22181

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Détecte l’acide urique ou l’uricase à l’aide d’un lecteur de microplaques par fluorescence ou d’un fluorimètre

Le kit d’essai d’acide urique/d’uricase Amplex Red permet de détecter de façon simple et efficace l’acide urique ou l’uricase à l’aide d’un lecteur de microplaques fluorescent ou d’un fluoromètre. L’acide urique sérique est le produit final du métabolisme de la purine dans les tissus corporels et est éliminé par les reins par filtration glomérulaire. La plupart des animaux peuvent métaboliser l’acide urique en produits plus facilement excrétés, mais les humains n’ont pas l’enzyme nécessaire, l’urate oxydase (uricase), en raison de la présence de deux “mutations non-sens” dans le gène humain pour l’uricase. Le kit de dosage d’acide urique / d’uricase Amplex Red offre une méthode ultrasensible pour détecter l’acide urique ou pour surveiller l’activité de l’uricase. Dans cet essai, l’uricase catalyse la conversion de l’acide urique en allantoïne, peroxyde d’hydrogène et dioxyde de carbone. En présence de peroxydase de raifort (HRP), le peroxyde d’hydrogène réagit stoechiométriquement avec le réactif Amplex Red pour générer la résorufine, un produit d’oxydation rouge fluorescent. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.

  • Détectez des concentrations à partir de 100 nm d’acide urique ou 0.2 mU/ml d’activité de l’uricase
  • Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
  • Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
  • Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles

Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.

Dosages de l’activité enzymatique et protéique, activité oxydasique et peroxydasique, protéines, expression, isolement et analyse

Informations sur la commande

Conditions d’expédition : Température ambiante

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage de l’acide urique/uricase
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, spectrophotomètre, fluorimètre, Spectrophotomètre, Fluorimètre
Type de produit Kit de dosage de l’acide urique / de l’uricase rouge
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Format Tube(s), plaque de 96 puits
Gamme de produits Amplex
Quantité 400 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis