Learn More
Invitrogen™ Réactif Amplex™ Red
Sonde très sensible et stable pour H2O2
Marque: Invitrogen™ A22177
3700.25 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
- Substrat fluorogénique idéal pour la peroxydase
- En présence de péroxydase de raifort (HRP), le réactif Amplex Red réagit en stœchiométrie : avec de l’eau H2O2 pour créer une résorufine hautement fluorescente
- Étant donné que l’eau H2O2 est produite dans de nombreuses réactions enzymatiques, le réactif Amplex Red détecte l’activité de plusieurs enzymes différentes (kits de dosage Amplex Red)
Créez vos propres immunodosages, analyses cellulaires, viabilités cellulaires, proliférations et fonctions, tests d’activité enzymatique et protéique, immunodosages, stress nitro-oxydatifs, activités d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolements et analyses, dérivés réactifs d’oxygène et immunodosages prêts à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
Fluorescence | |
Fluorometer, Microplate Reader | |
Solide | |
10 x 10mg | |
Substrat HRP (péroxydase de raifort) | |
Cell Analysis |
Amplex™ Red Reagent, 10 x 10 mg | |
Hydrogen Peroxidase Assay | |
Red Hydrogen Peroxide | |
Amplex™ | |
Température ambiante | |
Chemical substrate |