Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Phospholipase D Assay Kit
Description
Le kit de dosage de phospholipase D Amplex Red permet de détecter de façon simple et efficace l’activité de la phospholipase D (PLD) à l’aide d’un lecteur de microplaques fluorescent ou d’un fluoromètre. L’activité de la PLD est contrôlée indirectement à l’aide de 10-acétyle-3,7-dihydroxyphénoxazine (réactif Amplex Red), une sonde fluorogénique sensible au peroxyde d’hydrogène. La PLD convertit la phosphatidylcholine (lécithine) en choline, qui est ensuite oxydée par la choline oxydase en bétaïne et en peroxyde d’hydrogène. En présence de péroxydase de raifort, le peroxyde d’hydrogène réagit avec le réactif Amplex Red selon un rapport stœchiométrique de 1:1, produisant ainsi de la résorufine, un produit hautement fluorescent. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.
- Détectez les niveaux d’activité de la phospholipase D à partir de 10 U/ml.
- Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
- Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
- Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de la phospholipase |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques à fluorescence |
| Type de produit | Dosage de la phospholipase |
| Gamme de produits | Amplex |
| Quantité | 500 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Propriétés du substrat | Substrat à base de lipides, substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de phospholipase |
| Afficher plus |