Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de cholestérol Amplex™ Red
Code produit. 10236962
Click to view available options
Quantité:
500 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10236962
Marque: Invitrogen™ A12216
Includes
Réactif Amplex Red, DMSO, peroxydase de raifort, peroxyde dʼhydrogène, cholestérol-estérase, cholestérol-oxydase, étalon de référence de cholestérol, étalon de référence de fluorescence à la résorufine, tampon de réaction 5X
Détecte aussi bien le cholestérol libre que les esters de cholestéryle
Conçu pour une interférence d’autofluorescence minimale, le kit de dosage Amplex Red Cholesterol constitue une méthode fluorométrique sensible, rapide et simple de détection de très faibles concentrations de cholestérol à l’aide d’un lecteur de microplaques par fluorescence ou d’un fluorimètre.
  • Détecte à partir de 200 nm (80 ng/ml) de cholestérol
  • Aide à mesurer avec précision la teneur en cholestérol de 0,01 μl de sérum humain
  • Détecte aussi bien le cholestérol libre que les esters de cholestéryle
  • Permet des mesures ponctuelles multiples
  • Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
  • Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
La mesure du cholestérol est simple et rapide
  • Dosage rapide et facile, nécessitant seulement une incubation de 30 minutes après l’ajout de réactifs sans étape de séparation requise
  • Le volume de dosage de 100 μl est conçu pour les plaques de 96 puits
  • La fluorescence peut être mesurée à l’aide d’un lecteur de microplaques ou d’un fluoromètre
  • L’essai étant continu, une fois le réactif Amplex Red ajouté, de multiples mesures ponctuelles peuvent être prises
  • Le kit est complet et contient tous les réactifs nécessaires sauf l’eau désionisée
Aide à détecter de façon précise de très faibles teneurs en cholestérol
  • Utilise des réactions couplées aux enzymes pour produire une résorufine hautement fluorescente pour la quantification
  • La résorufine est produite par réaction du réactif Amplex Red avec l’H2O2 produit à partir de l’oxydation assistée par cholestérol-oxydase.
  • Une grande partie du cholestérol dans le sang est sous forme d’esters de cholestérol et donc la cholestérol estérase est utilisée pour produire du cholestérol libre à partir des esters de cholestérol
  • Réaliser le dosage en présence ou en l’absence de cholestérol-estérase permet potentiellement de déterminer les fractions de cholestérol dans chaque forme
Utiliser les dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété d’essais validés Invitrogen Amplex Red sont disponibles pour étudier la signalisation cellulaire et les lipides, la neurobiologie, l’inflammation et la fonction immunitaire, et le métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Après ajout du réactif d’arrêt, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins 3 heures.
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage du cholestérol
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Kit de dosage du cholestérol rouge
Type de colorant Amplex™ Red
Format Plaque 96 puits
Gamme de produits Amplex
Quantité 500 dosages