Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Phalloidin
Sonde pour l’actine F à haute affinité conjuguée à un colorant Alexa Fluor 555 fluorescent rouge-orangé, lumineux et photostable
Marque: Invitrogen™ A34055
798.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Obtenez des résultats supérieurs dans les études de coloration de l’actine
La phalloïdine est un peptide bicyclique appartenant à une famille de toxines isolées du champignon mortel “calice de la mort”, Amanita phalloides, et est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour marquer de façon sélective l’actine F. La phalloïdine marquée par fluorescence a quasiment des propriétés de liaison identiques à l’actine provenant de diverses espèces, dont les plantes et les animaux. La phalloïdine se lie à l’actine F de façon très sélective et Alexa Fluor 555 offre une fluorescence rouge-orangée d’une brillance et d’une photostabilité inégalées. Présentant une coloration non spécifique minime, la phalloïdine Alexa Fluor 555 permet une discrimination à haut contraste de la coloration de l’actine.
- Colore l’actine F de façon sélective
- Performances de fluorescence exceptionnelles
- Excitation / Émission : 555 / 565 nm
- Performances supérieures au marquage par anticorps
- Optimale pour les échantillons fixés ou perméabilisés
- Entièrement compatible avec d’autres colorations fluorescentes utilisées dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux QdotTM et les autres conjugués Alexa Fluor, dont les anticorps secondaires
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Alexa Fluor™ 555 | |
Température ambiante | |
Phalloïdine |
555⁄565 | |
Alexa Fluor™ | |
Colorants Alexa Fluor | |
Actine, cytosquelette, Cytoskeleton |
Sécurité et traitement
- Alexa Fluor 555 phalloidin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Alexa Fluor 555 Phalloidin
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.