Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dCTP
Pour une meilleure résolution des dosages d’expression génétique à deux couleurs de microarray
Marque: Invitrogen™ A32770
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les colorants Alexa Fluor™ 555, utilisés pour marquer les nucléotides, sont compatibles avec les scanners de microarray couramment utilisés et fournissent des valeurs de corrélation du signal (R2) supérieures à celles de la paire de colorants Cy™3 et Cy5 similaire sur le plan spectral, améliorant ainsi la résolution des dosages d’expression génétique à deux couleurs de microarray de 1,3 pour les modifications d’expression. Les colorants exceptionnellement brillants et photostables Alexa Fluor, sont, également, principalement insensibles au pH et sont hautement hydrosolubles.
CGH sur grille, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, analyse et génotypage de l’expression génétique, génotypage et profilage génomique, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligonucléotides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Nucléotide marqué | |
Test d’expression génétique par microarray | |
Colorant Alexa Fluor | |
AHA (5-aminohexylacrylamido) | |
Alexa Fluor™ |
1 mM | |
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Marquage direct | |
Glace humide | |
50 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.