Learn More
3M™ Contrôle de matrice de détection moléculaire MDMC96
Le kit contient 96 tests et est utilisé avec le système de détection moléculaire 3M pour vérifier l’inhibition de l’échantillon de la matrice pendant les périodes de validation, en cas d’adoption de la méthode 3M ou de test de matrices nouvelles ou inconnues.
Marque: 3M™ 7000128756
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vérifier que les nouvelles matrices ou celles qui sont inconnues n’inhibent pas l’amplification.
- Réactifs prêts à l’emploi et prédistribués.
- Seulement deux étapes de transfert après enrichissement.
- Le système à tube fermé réduit le risque de contamination d’amplicon.
- Conçu pour fonctionner avec des bouillons d’enrichissement exclusifs 3M afin de favoriser la croissance.
Spécification
Doser | |
Test environnemental | |
Système de détection moléculaire 3 M | |
96 |