Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger simples à bouchon à clipser Molecular BioProducts
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Orange
Vert
Stérilité:
Stérile
Capacité (métrique):
0,6 ml
Conditionnement:
10000 pièces
Description
- Avec bouchon plat
- Pas de partie dépolie ni de graduations
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNAse / DNase, ARN / ADN et d’ATP
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Plat |
| Certifications/Conformité | Exempt de RNase, de DNase, d’ADN, d’ARN, d’ATP et de pyrogènes |
| Capacité (métrique) | 0,6 ml |
| Couleur | Orange |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Bouchon plat |
| Conditionnement | Sachet |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Plat |