Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ PCR Tubes and Plates
Moulés en PP 100 % vierge
Description
Molded from 100% virgin polypropylene
Les tubes comportent des parois minces qui optimisent le transfert thermique et des bouchons à fermeture hermétique et sécurisée qui minimisent l’évaporation. Les plaques comportent des bords de puits surélevés pour assurer un scellage uniforme.
- Le conditionnement PurePak™ réduit la contamination liée au retrait des tubes des sachets en vrac, ceci en séparant les tubes en 10 sachets PurePak distincts
- Certifiés exempts d’ADN, de RNase, DNase et apyrogènes
- Transparents, non stériles
Spécification
Polypropylene |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ PCR Tubes and Plates