Learn More
A&D Weighing Analyseurs d'humidité M Series - 51 g x 0,005 g
GREENER_CHOICE
La lampe halogène de type rectiligne et le filtre SRA (Secondary Radiation Assist) A&D de conception unique permettent un temps de mesure plus court grâce à un échauffement rapide et uniforme.
Marque:  A&D Weighing ML-50
1810.79 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16681222
  • 2665.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Échauffement rapide et uniforme par lampe halogène et filtre SRA exclusif évitant les points de surchauffe
  • Reproductibilité élevée avec technologie SHS (Super Hybrid Sensor)
  • Vérification de fidélité au tartrate de sodium dihydraté
  • Fonction d'étalonnage de la température d'échauffement avec option MX/MF-OP-43 (modèles MS et MX)
  • Fonction de mémorisation (pour sauvegarde ou rappel des configurations et résultats de mesurage)
  • Cinq programmes de mesure (modes standard, automatique, rapide, temporisateur et manuel)
  • Quatre modes d'échauffement (modes standard, rapide, par paliers et graduel) (sauf modèles ML)
  • Écran VFD grand et bien lisible
  • Interface standard RS-232C
  • Mesurage de la teneur en liquides ou solides
Spécification
Spécification
110/120 V, 3 A, 50/60 Hz
Grand écran VFD
320 mm
51 g
41°F à 104°F
Analyseur d’humidité
215 mm
0,005 g
RS-232 C
Source de chaleur : lampe halogène (type droit, 400 watt max, 5 000 heures)
173 mm
5°C à 40°C
6 kg
Nom du produit
A&D Weighing Analyseurs d'humidité M Series - 51 g x 0,005 g > 51 g x 0,005 g