missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moesin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène Moesin
Concentration 0.15 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16856144
Afficher les documents
Proteintech
16495-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16846144
Afficher les documents
Proteintech
16495-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This antibody does not react with talin or ezrin. It weakly reacts with radixin. It detects most of the proteolytic fragments of moesin.

Moesin, a member of the talin-4.1 superfamily, is a linking protein of the submembraneous actin cytoskeleton. It is expressed in macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. It is involved in cell adhesion, migration, and organization of cell surface structures. This antibody does not react with talin or ezrin. It weakly reacts with radixin. It detects most of the proteolytic fragments of moesin.
Spécification

Spécification

Moesin
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O35763, P26038, P26041
17698, 4478, 81521
Moesin Fusion Protein Ag9623
Primary
-20°C
MSN
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
moesin, MSN
Msn
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis