Learn More
Miele Professional™ Module
Module A 301 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
Marque: Miele Professional™ 11116950
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
- Équipé de 6 buses d'injection ID 110
- 6 buses d'injection E 351, 6 supports-tulipes pour buses E 353
- 6 buses d'injection E 352, 6 supports-tulipes pour buses E 354
- Distance entre les buses 78 mm de largeur, 84 mm de profondeur
Spécification
Injector Module | |
Laboratory washer baskets A 100 and A 150 | |
Three rows of six injectors | |
241 x 232 x 479mm |